Läs mer
4-Chloro-2-methyl-2-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methyl-2-butanol |
| CAS | 1985-88-2 |
| Molekylformel | C5 H11 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(O)CCCl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.59 |
| Formel vikt | 122.0498 |