Läs mer
4-Chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 40319-46-8 |
| Molekylformel | C8H5ClN2O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClN2O6/c1-3-4(8(12)13)2-5(10(14)15)6(9)7(3)11(16)17/h2H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1c(cc(c(Cl)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.59 |
| Formel vikt | 259.9836 |