Läs mer
Alfa Aesar™ 4'-Chloro-2'-methylacetanilide, 97%
Produktkod. 11440467
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440467 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11440467 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B22371.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloro-2'-methylacetanilide
CAS 5202-86-8
Smältpunkt 139°C to 140°C
Molekylformel C9H10ClNO
MDL-nummer MFCD00027399
Kvantitet 10 g
Beilstein 2087943
Synonym 4-chloro-2-methylacetanilide, n-4-chloro-2-methylphenyl acetamide, acetamide, n-4-chloro-2-methylphenyl, 4'-chloro-2'-methylacetanilide, maybridge1_000114, 4-chloro-2-methylaceta-nilide, acetamide,n-4-chloro-2-methylphenyl, n-4-chloro-2-methyl-phenyl-acetamide
InChI-nyckel WMHHXYOPEQARIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NC(=O)C
IUPAC-namn N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 183.635
PubChem CID 78877
Formel vikt 183.64
Procent renhet 97%