Läs mer
4-kloro-2-metylanilin, 98 %
Produktkod. 10373762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10373762 100 g Glasflaska 100g
10212702 5 g Glasflaska 5g
10640873 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10373762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109371000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
CAS: 95-69-2 | C7H8ClN | 141,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-69-2
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.6
MDL-nummer MFCD00007842
InChI-nyckel CXNVOWPRHWWCQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-chlorotoluene, fast red tr base, p-chloro-o-toluidine, kambamine red tr, benzenamine, 4-chloro-2-methyl, red tr base, 5-chloro-2-aminotoluene, 2-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-toluidine
PubChem CID 7251
ChEBI CHEBI:82276
IUPAC-namn 4-klor-2-metylanilin
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylaniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29,0 °C till 30,0 °C
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 241,0 °C
Flampunkt 124 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(CH3)NH2
Brytningsindex 1,5845 till 1,5865
Kvantitet 100 g
Beilstein 12,835
Formel vikt 141.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-methylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.