Läs mer
4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 177.0112 |
| Procent renhet | >95% |