Läs mer
4-kloro-2-metylanilin, TRC
Produktkod. 30351085
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30351085 5 g
1 options
Produktkod. 30351085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3498005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylaniline (4-Chloro-o-toluidine)
CAS 95-69-2
Molekylformel C7 H8 Cl N
Kvantitet 5 g
Synonym o-Toluidine, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-2-methylbenzenamine, (4-Chloro-2-methylphenyl)amine, 2-Amino-5-chlorotoluene, 2-Methyl-4-chloroaniline, 2-Methyl-4-chlorobenzenamine, 3-Chloro-6-aminotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 4-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotoluene, Daito Red Base TR, Fast Red 5CT Base, Fast Red Base TR, Fast Red TR Base, Fast Red TR-T Base, Fast Red TRO Base, Kako Red TR Base, Mitsui Red TR Base, NSC 4979, Red Base NTR, Red TR Base, Sanyo Fast Red TR Base, p-Chloro-o-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1cc(Cl)ccc1N
IUPAC-namn 4-klor-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Formel vikt 141.0345