Läs mer
4-klor-2-metylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10561323 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561323 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10395492 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10561323 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer TL00910EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7499-07-2
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00045852
InChI-nyckel XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC-namn 4-klor-2-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 170.59
Procent renhet 97%