Läs mer
4-Chloro-2-methylphenol-3,5,6-d3,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methylphenol-O,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-06-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H3 Cl O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-methylphenol-3,5,6-d3,OD, 4-Chloro-2-methylphenol-O,3,5,6-D4, 4-Chloro-6-methylphen-2,3,5-d3-ol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9 H,1H3/i2D,3 D,4 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1C |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,6-trideuterio-4-deuteriooxy-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.6075 |
| Formel vikt | 146.0436 g/mol |
| Visa mer |