Läs mer
4-kloro-2-metylfenol, TRC
Produktkod. 30354363
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30354363 10 g
1 options
Produktkod. 30354363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37103010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylphenol
CAS 1570-64-5
Molekylformel C7 H7 Cl O
Kvantitet 10 g
Synonym o-Cresol, 4-chloro- (7CI,8CI), 4-Chloro-2-methylphenol, 4-Chloro-2-cresol, 4-Chloro-o-cresol, 4-Chlorocresol, 5-Chloro-2-hydroxytoluene, NSC 2851, PCOC, p-Chloro-o-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC-namn 4-klor-2-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 142.58
Formel vikt 142.0185