Läs mer
(4-Chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)acetic Acid, TRC
Produktkod. 30365053
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365053 1 mg
30364194 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6020051MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352431-14-2
Molekylformel C9 2H3 H6 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 203.64
Synonym Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9CI), MCPA-d3, MCPA D3 (phenyl D3)
IUPAC-namn 2-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)acetic acid
LEDER [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MCPA D3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D
Formel vikt 203.0429