Läs mer
4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10129649 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10129649 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Produktkod. 10129649 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431980500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 480438-47-9, 109-99-9
CAS Min % 9.58, 85.62
Färg Yellow to Brown
CAS Max % 14.38, 90.42
Densitet 0.9590g/mL, 0.959
Kvantitet 50 mL
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C7H6BrClMg
MDL-nummer MFCD02260215
Synonym 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromid, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, jtxwywfgkjggnn-uhfffaoysa-m, 4-chloro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C
InChI-nyckel OTJHKHOEPCGDQY-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Mg++].[Br-].CC1=CC(Cl)=CC=[C-]1
IUPAC-namn magnesium;1-chloro-3-methylbenzene-4-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 229.78
PubChem CID 16217189
Formel vikt 229.78
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.