Läs mer
4-Chloro-2-methylpyridine, 95%
Produktkod. 15401139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401139 1 g 1g
15411139 5 g 5g
15421139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15401139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64093.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3678-63-5 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3678-63-5
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.571
MDL-nummer MFCD00038833
InChI-nyckel DAOZBJCTEPJGES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-picoline, 2-methyl-4-chloropyridine, 4-chloro-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-methyl, p-chloropicoline, 4-chloropicoline, 4-chloro-2-picolin, acmc-20amln, pubchem2071
PubChem CID 581392
IUPAC-namn 4-klor-2-metylpyridin
LEDER CC1=NC=CC(=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylpyridine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.15 g/mL
Kokpunkt 54°C to 56°C (15 mmHg)(literature)
Brytningsindex 1.5205
Kvantitet 1 g
Beilstein 107196
Formel vikt 127.57
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.