Läs mer
4-Chloro-2-methylquinoline, 97%
Produktkod. 11467227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467227 1 g 1g
11477227 5 g 5g
11487227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15002.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-klorokinaldin används vid framställning av 4-fenylhydrazinokinaldin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-klorokinaldin används vid framställning av
4-fenyl-
hydrazinokinaldin
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4295-06-1
MDL-nummer MFCD00006757
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methylquinoline
Smältpunkt ∼25°C
Densitet 0.881
Kokpunkt 269°C to 270°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C10H8ClN
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 1 g
Beilstein 3522
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
IUPAC-namn 4-klor-2-metylkinolin
Molekylvikt (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Formel vikt 177.63
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.