Läs mer
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2S/c1-4-9-6(8)5-2-3-11-7(5)10-4/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 183.9862 |