Läs mer
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Produktkod. 11477014
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477014 10 g 10g
11487014 50 g 50g
11497014 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21481.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, water/moisture, heat and light. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49844-90-8
Molekylformel C5H5ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 160.62
MDL-nummer MFCD00006083
InChI-nyckel DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
IUPAC-namn 4-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine
LEDER CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Smältpunkt ∼-2°C
Densitet 1.38
Kokpunkt 118°C to 120°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6 00
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 118042
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 160.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.