Läs mer
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Descripción
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, water/moisture, heat and light. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Keep it refrigerated.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| Smältpunkt | ∼-2°C |
| Densitet | 1.38 |
| Kokpunkt | 118°C to 120°C (9 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.6 00 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1760 |
| Beilstein | 118042 |
| Känslighet | Moisture sensitive; May form a precipitate |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.