Läs mer
4-Chloro-2-nitroaniline, 98%
Produktkod. 11453657
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453657 250 g 250g
11443657 1000 g 1000g
11463657 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18143.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
4-klor-2-nitroanilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klor-2-nitroanilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (0,5 g
/L).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-63-4
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
MDL-nummer MFCD00007836
InChI-nyckel PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC-namn 4-klor-2-nitroanilin
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-nitroaniline
Smältpunkt 114°C to 118°C
Densitet 1.37
Flampunkt 191°C (375°F)
Odör Weak, Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2237
Beilstein 512436
Löslighetsinformation Soluble in water (0.5g/L).
Formel vikt 172.57
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-2-nitroaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-2-nitroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.