Läs mer
4-chloro-2-nitroaniline, 99%
Produktkod. p-3757253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 10167753
Brand: Thermo Scientific Acros 146521000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-63-4
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
MDL-nummer MFCD00007836
InChI-nyckel PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC-namn 4-chloro-2-nitroaniline
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-2-nitroaniline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115°C to 119°C
Färg Orange
Flampunkt 191°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H3(NO2)NH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 729
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Formel vikt 172.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-nitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.