Läs mer
4-Kloro-2-nitroanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-nitroaniline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| Formel vikt | 172.004 |