missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-11-1 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.56 |
| Formel vikt | 184.988 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?