Läs mer
4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Disperse Yellow 26 |
| CAS | 16611-15-7 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Diphenylamine, 4-chloro-2-nitro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine, 4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, C.I. 10348, C.I. Disperse Yellow 26, Disperse Yellow 26, NSC 403663 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-nitro-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.67 |
| Formel vikt | 248.0353 |