Läs mer
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde |
| CAS | 50329-91-4 |
| Molekylformel | C10H5O3Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H |
| LEDER | ClC1=C(C=O)C(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-oxochromene-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.59 |
| Formel vikt | 207.9927 |