Läs mer
4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline |
| CAS | 154598-53-5 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl F3 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.58 |
| Formel vikt | 223.0012 |