Läs mer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487057
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487057 250 mg 250mg
15477057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34133.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Sparingly soluble in water 0.25 g/L @25°C.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175205-77-3
Molekylformel C7H5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 211.568
MDL-nummer MFCD00153102
InChI-nyckel UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC-namn 4-klor-2-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Smältpunkt 31°C to 33°C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Kristallint pulver
UN-nummer UN2811
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Kokpunkt 82°C (15 mmHg)
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water 0.25g/L @25°C.
Formel vikt 211.57
Procent renhet 97%