Läs mer
4-klor-2-(trifluormetoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521322
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10622073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10367444 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03561CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 175205-77-3
Molekylformel C7H5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 211.568
MDL-nummer MFCD00153102
InChI-nyckel UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC-namn 4-klor-2-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 97.0
Kvantitet 250 mg
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Formel vikt 211.57
Procent renhet 97%