Läs mer
4-klor-2-(trifluormetoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10521322 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367444 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10622073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03561DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-77-3
Molekylformel C7H5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 211.568
MDL-nummer MFCD00153102
InChI-nyckel UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC-namn 4-klor-2-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Formel vikt 211.57
Procent renhet 97%