Läs mer
4-Klor-2-(trifluormetyl)anilin, 97 %
Produktkod. 11450377
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450377 500 g 500g
11430377 25 g 25g
11440377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21755.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445-03-4
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.57
MDL-nummer MFCD00007841
InChI-nyckel CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 67961
IUPAC-namn 4-klor-2-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 8 °C till 9 °C
Densitet 1.386
Kokpunkt 66 °C till 67 °C (3 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2366801
Formel vikt 195.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.