Läs mer
4-klor-2-(trifluormetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Brytningsindex | 1.496 |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Formel vikt | 208.57 |
| Procent renhet | 97% |