Läs mer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441400
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441400 10 g 10g
11431400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441400 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26431.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142994-09-0
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
MDL-nummer MFCD03094162
InChI-nyckel RKZXXMAQKMOZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl, intermediates-zcf02089, acmc-20a63a, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzoicacid, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid
PubChem CID 2773856
IUPAC-namn 4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%