Läs mer
4-klor-2-(trifluormetyl)fenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11352297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352297 1 g 1g
11362297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09850.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16588-69-5
Molekylformel C8H3ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 221.56
MDL-nummer MFCD00013873
InChI-nyckel SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
IUPAC-namn 4-klor-l-isocyanato-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.467
Kokpunkt 114 °C till 115 °C (10 mmHg)
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2214336
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 221.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.