Läs mer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11996131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11996131 5 g 5g
11976131 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445380050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 313545-41-4
Molekylformel C7H5BClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.38
InChI-nyckel YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
IUPAC-namn [4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.38
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.