Läs mer
4-Kloro-2-(trifluormetyl)pyridin, 98 %
Produktkod. 15492209
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492209 1 g 1g
15412219 250 mg 250mg
15402219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64833.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
CAS: 131748-14-6 | C6H3ClF3N | 181,54 g/mol
Klor(trifluormetyl)pyridinderivat används som modellsubstrat för regiouttömmande funktionalisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klor(trifluormetyl)pyridinderivat används som modellsubstrat för regiouttömmande funktionalisering.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131748-14-6
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
MDL-nummer MFCD07368047
InChI-nyckel FZINIBTZNSPWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-4-chloropyridine, pyridine,4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem15520, acmc-209bnu, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyridine, 2-trifluoro methyl-4-chloro pyridine
PubChem CID 14761442
IUPAC-namn 4-klor-2-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=NC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Färg Färglös
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 181.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.