missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 1514-96-1 |
| Molekylformel | C5H2ClF3N2 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-3-1-2-10-4(11-3)5(7,8)9/h1-2H |
| LEDER | O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.53 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?