Läs mer
4-Kloro-3,5-dimetylfenol, 98+%
Produktkod. 11425077
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425077 100 g 100g
11435077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21964.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Det används på sjukhus och hushåll för desinfektion och sanitet. Det används i sårrengörande applikationer och hushållsantiseptika som Dettol-vätska, kräm och salvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används på sjukhus och hushåll för desinfektion och sanitet. Det används i sårrengörande applikationer och hushållsantiseptika som Dettol-vätska, kräm och salvor.
Löslighet
Löslig i bensen, toluen, glycerin, kloroform, aceton, isopropanol, alkohol, eter, terpener och i lösningar av alkalihydroxider. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-04-0
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD00002324
InChI-nyckel OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC-namn 4-klor-3,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Smältpunkt 112°C to 116°C
Kokpunkt ∼246°C
Flampunkt 138°C (280°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 1862539
Merck Index 14,2176
Löslighetsinformation Soluble in benzene,toluene,glycerin,chloroform,acetone,isopropanol,alcohol,ether,terpenes and in solutions of alkali hydroxides. Slightly soluble in water.
Formel vikt 156.61
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.