Learn More
4-Kloro-3,5-dimetylfenol, 99 %
Product Code. 10530794 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10530794 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10122520 100 g Plastflaska 100g
10060620 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10530794 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 109060025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3037.92 SEK
    2727.65 SEK / 2.5kg
    Save 310.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Add to basket
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 88-04-0
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00002324
InChI-nyckel OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC-namn 4-klor-3,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 113,0 °C till 116,0 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 246,0 °C
Flampunkt 132 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H2(CH3)2OH
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 06, II, 463
Merck Index 15, 2182
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkalihydroxidlösningar, lösliga i etanol, eter och bensen
Formel vikt 156.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.