Läs mer
4-Chloro-3,5-dimethylpicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3,5-dimethylpicolinic Acid |
| CAS | 447461-22-5 |
| Molekylformel | C8H8ClNO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-3-10-7(8(11)12)5(2)6(4)9/h3H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cnc(C(=O)O)c(C)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3,5-dimethylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.61 |
| Formel vikt | 185.0244 |