missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | (4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 143016-70-0 |
| Molekylformel | C8H11Cl2NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-5-3-10-7(4-11)6(2)8(5)9;/h3,11H,4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cnc(CO)c(C)c1Cl |
| IUPAC-namn | (4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.09 |
| Formel vikt | 207.0218 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?