missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 143016-70-0 |
| Molekylformel | C8H11Cl2NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-5-3-10-7(4-11)6(2)8(5)9;/h3,11H,4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cnc(CO)c(C)c1Cl |
| IUPAC-namn | (4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.09 |
| Formel vikt | 207.0218 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?