Läs mer
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362136 1 g 1g
11372136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03413.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile is may be used in the synthesis of 3-nitro-4-thiocyanobenzonitryl. It is also used as Pharmaceutical intermediates .
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible materials are Strong bases.Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1930-72-9
Molekylformel C7H2ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 227.56
MDL-nummer MFCD00007067
InChI-nyckel SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-chloro-3,5-dinitro, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenenitrile, 1-chloro-4-cyano-2,6-dinitrobenzene, 4-chloro-3,5-dinitrobenzenecarbonitrile, acmc-1brcu, 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitril, 3,5-dinitro-4-chlorobenzonitrile, 4-cyano-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-chloro-3,5-dinitro-benzonitrile, benzonitrile,4-chloro-3,5-dinitro
PubChem CID 16008
IUPAC-namn 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
Smältpunkt 140°C to 142°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1990451
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 227.56
Procent renhet 97%