Läs mer
4-kloro-3,5-dinitrobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30138239
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138239 250 g
30135999 100 g
30008798 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367130250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-75-9
Molekylformel C7 H2 Cl F3 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 270.55
Synonym 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)-benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitro-toluene, 1,3-Dinitro-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)chlorobenzene, 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluoride, 3,5-Dinitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene, Chloralin, NSC 88274
IUPAC-namn 2-klor-1,3-dinitro-5-(trifluormetyl)bensen
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
Formel vikt 269.9655