Läs mer
4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30012900
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30012900 250 mg
1 options
Produktkod. 30012900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364950250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2494-79-3
Molekylformel C7H4Cl2O4S
Molekylvikt (g/mol) 255.08
Synonym 3-(Chlorosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid, 3-Carboxy-6-chlorobenzenesulfonyl Chloride;
IUPAC-namn 4-chloro-3-chlorosulfonylbenzoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)