Läs mer
4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline, TRC
Produktkod. 17958774
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17958774 500 mg
1 options
Produktkod. 17958774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC380750500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492444-39-0
Molekylformel C19H23ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 374.86
Synonym 4-Chloro-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, Bosutinib impurity
IUPAC-namn 4-chloro-6-methoxy-7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy)quinoline-3-carbonitrile
LEDER ClC(C1=C2C=C(OCCCN3CCN(C)CC3)C(OC)=C1)=C(C=N2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-cyano-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN4O2/c1-23-5-7-24(8-6-23)4-3-9-26-18-11-16-15(10-17(18)25-2)19(20)14(12-21)13-22-16/h10-11,13H,3-9H2,1-2H3
Formel vikt 374.15