Läs mer
4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499767
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499767 250 mg 250mg
15489767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53001.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871332-95-5
Molekylformel C7H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.38
MDL-nummer MFCD08056360
InChI-nyckel PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
IUPAC-namn (4-chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid
Smältpunkt 300°C to 304°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181.39
Procent renhet 98%