Läs mer
4-chloro-3-cyanophenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10669009 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10669009 5 g Glass bottle 5g
10573658 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10669009 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 871332-95-5
Molekylformel C7H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.38
MDL-nummer MFCD08056360
InChI-nyckel PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
IUPAC-namn (4-chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
LEDER OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-3-cyanophenylboronic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300.0°C to 304.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.39
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.