Läs mer
4-Chloro-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27705-05-1 |
| Molekylformel | C8H11ClO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCC(=CC1)Cl |
| IUPAC-namn | methyl 4-chlorocyclohex-3-ene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.62 |
| Formel vikt | 174.0448 |