Läs mer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447117
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447117 250 mg 250mg
15437117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34185.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373920-89-8
Molekylformel C9H7ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 199.609
MDL-nummer MFCD22201019
InChI-nyckel SVYHZDFUKRNQNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86277623
IUPAC-namn 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1F)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Fast
UN-nummer UN3439
Formel vikt 199.61
Procent renhet 97%