Learn More
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3261 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Formel vikt | 237.06 |
| Procent renhet | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.