Läs mer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475987 1 g 1g
15428365 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33199.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1323966-42-2
Molekylformel C9H7Cl2FO2
Molekylvikt (g/mol) 237.051
MDL-nummer MFCD19687216
InChI-nyckel XTWYKHZMPKQVSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66523586
IUPAC-namn 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 237.06
Procent renhet 97%