Läs mer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436857
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436857 1 g 1g
15446857 250 mg 250mg
2 options
Produktkod. 15436857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33963.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1323955-60-7
Molekylformel C9H10ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 204.625
MDL-nummer MFCD19687185
InChI-nyckel KEZBCIIBPSEUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl methanol
PubChem CID 66523614
IUPAC-namn (4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid