Läs mer
4-klor-3-etylfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11984681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11984681 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11984681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440720250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-3-ethylphenol
CAS 14143-32-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49.4°C to 54.3°C
Färg Färglös eller vit till gul
Kokpunkt 70°C to 80°C (0.2 Torr)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C8H9ClO
Kvantitet 25 g
Synonym 4-chloro-3-ethyl-phenol, phenol, 4-chloro-3-ethyl, clmep, pubchem2213, 4chloro-3-ethylphenol, 3-ethyl-4-chlorophenol, acmc-1c2gm, diisopropylidenemannofuranose, ksc183m9d, 4-chloro-3-ethylphenol
InChI-nyckel DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
IUPAC-namn 4-klor-3-etylfenol
Molekylvikt (g/mol) 156.61
PubChem CID 84223
Formel vikt 156.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-3-ethylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.